Learn More
Clorhidrato de DL-carnitina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10234230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10234230 25 g Frasco de plástico 25 g
10244230 100 g Frasco de plástico 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10234230 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108450250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 461-05-2 | C7H15NO3·HCl | 197.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461-05-2
Fórmula molecular C7H15NO3·HCl
Peso molecular (g/mol) 197.66
Número MDL MFCD00011904
Clave InChI JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo dl-carnitine hydrochloride, 3-carboxy-2-hydroxypropyl-trimethylammonium hydrochloride, 2,4-bis oxidanyl-4-oxidanylidene-butyl-trimethyl-azanium hydrochloride
PubChem CID 24206429
Nombre IUPAC (3-carboxi-2-hidroxipropilo)-trimetilazanio; clorhidrato
SMILES C[N+](C)(C)CC(CC(=O)O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Carnitine hydrochloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 190°C to 205°C
Color Blanco
pH 1.8 to 2.5 (10% soln.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HO2CCH2CH(OH)CH2N(CH3)3Cl
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 1849
Rotación específica −1° to +1° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot ethanol,slightly soluble in cold ethanol,practically insoluble in acetone and ether
Transmitancia 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.66
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo, cristales, agujas y/o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Carnitine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención||Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.