Learn More
Clorhidrato de DL-carnitina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427927 100 g 100 g
11417927 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11427927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16589.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 461-05-2 | C7H17ClNO3+ | 198.667 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461-05-2
Fórmula molecular C7H17ClNO3+
Peso molecular (g/mol) 198.667
Número MDL MFCD00011904
Clave InChI JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo dl-carnitine hydrochloride, 3-carboxy-2-hydroxypropyl-trimethylammonium hydrochloride, 2,4-bis oxidanyl-4-oxidanylidene-butyl-trimethyl-azanium hydrochloride
PubChem CID 24206429
Nombre IUPAC (3-carboxi-2-hidroxipropilo)-trimetilazanio; clorhidrato
SMILES C[N+](C)(C)CC(CC(=O)O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Carnitine hydrochloride
Punto de fusión 196°C to 200°C
Cantidad 100 g
Beilstein 4163212
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,1849
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.66
Porcentaje de pureza ≥98%