Learn More
Cloruro de éster bencílico de DL-carnitina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Carnitine Benzyl Ester Chloride |
| CAS | 16224-32-1 |
| Fórmula molecular | C14H22ClNO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium Chloride Benzyl Ester, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxo-4-(phenylmethoxy)-1-butanaminium Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22NO3.ClH/c1-15(2,3)10-13(16)9-14(17)18-11-12-7-5-4-6-8-12;/h4-8,13,16H,9-11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | O=C(OCC1=CC=CC=C1)CC(O)C[N+](C)(C)C.[Cl-] |
| Nombre IUPAC | 4-(benciloxi)-2-hidroxi-N,N,N-trimetil-4-oxobutan-1-aminio |
| Peso molecular (g/mol) | 287.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.13 |