Learn More
Cloruro de éster bencílico de DL-carnitina, TRC
Código de producto. 30353568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30353568 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30353568 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18413525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Carnitine Benzyl Ester Chloride
CAS 16224-32-1
Fórmula molecular C14H22ClNO3
Cantidad 25 mg
Sinónimo (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium Chloride Benzyl Ester, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxo-4-(phenylmethoxy)-1-butanaminium Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22NO3.ClH/c1-15(2,3)10-13(16)9-14(17)18-11-12-7-5-4-6-8-12;/h4-8,13,16H,9-11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)CC(O)C[N+](C)(C)C.[Cl-]
Nombre IUPAC 4-(benciloxi)-2-hidroxi-N,N,N-trimetil-4-oxobutan-1-aminio
Peso molecular (g/mol) 287.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.13