Learn More
DL-Alcanforoquinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10581174 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10581174 50 g Frasco de vidrio 50 g
10021800 5 g Frasco de vidrio 5 g
10235580 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10581174 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154570500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10373-78-1 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10373-78-1
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD00064160
Clave InChI VNQXSTWCDUXYEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo camphorquinone, dl-camphorquinone, camphoroquinone, 2,3-bornanedione, camphor quinone, camphoquinone, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, bornane-2,3-dione, bicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, 1,7,7-trimethyl, +/--camphorquinone
PubChem CID 25208
ChEBI CHEBI:34607
Nombre IUPAC 4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptano-2,3-diona
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2=O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Camphoroquinone
Punto de fusión 198.0°C to 202.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Beilstein 07, 581
Fieser 15,67
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino