Learn More
DL-Alcanfor, extrapuro, SLR, sintético, Fisher Chemical
Código de producto. 10121660 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10121660 250 g 250 GR
1 options
Código de producto. 10121660 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/2560/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 76-22-2
Punto de fusión 175°C
Color Blanco
Punto de ebullición 204°C
Envase Tarro de cristal
Fórmula molecular C10H16O
Número MDL 74738
Cantidad 250 g
Clave InChI DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2
Nombre IUPAC 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Peso molecular (g/mol) 152.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Camphor
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.