Learn More
DL-Alcanfor, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10730861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10730861 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10127653 250 g Frasco de plástico 250 g
11934831 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10730861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164640010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 76-22-2 | C10H16O | 152.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-22-2
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.24
Número MDL MFCD00074738,MFCD00064149
Clave InChI DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo camphor, dl-camphor, 2-camphanone, 2-bornanone, l---camphor, +/--camphor, root bark oil, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, bornan-2-one, alphanon
PubChem CID 2537
ChEBI CHEBI:36773
Nombre IUPAC 4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ona
SMILES CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Camphor
Punto de fusión 175°C to 177°C
Punto de ebullición 204°C
Temperatura de inflamación 64°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Beilstein 07,IV,213
Índice Merck 15,1734
Información de solubilidad Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: at 25°C 1 g dissolves in 1 mL alcohol,1 mL ether,,0.5 mL chloroform,0.4 mL benzene,0.4 mL acetone,,1.5 mL turpentine oil,0.5 mL glacial acetic acid.,soluble in aniline,nitrobenzene,c
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 96%