Learn More
DL-Camfeno, TRC
Código de producto. 30330092
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 g
Förpackningsstorlek
250 g
Produktkod. Cantidad unitSize
30330092 250 g 250 g
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30330092 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCC165050250G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Camphene
CAS 79-92-5
Fórmula molecular C10 H16
Cantidad 250 g
Sinónimo Camphene (8CI), 2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, (±)-Camphene, 2,2-Dimethyl-3-methylenenorbornane, 2-Methylene-3,3-dimethylbicyclo[2.2.1]heptane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorbornane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorcamphane, DL-Camphene, NSC 4165, YS Camphene, dl-Camphene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1=C
Nombre IUPAC (1S,4R)-3,3-dimetil-2-metilidenobiciclo[2.2.1]heptano
Peso molecular (g/mol) 136.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.