Learn More
DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine, MedChemExpress
Código de producto. 16480437
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16480437 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16480437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY106376
MedChemExpress DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine is a potent inhibitor of glutamylcysteine synthetase biosynthesis.
DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine is a potent inhibitor of glutamylcysteine synthetase biosynthesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine
Forma física Solid
CAS 5072-26-4
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H18N2O3S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Buthionine sulfoximine BSO
Información de solubilidad H2O : 25 mg/mL (112.46 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC(C(N)CCS(CCCC)(=N)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 222.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.31
Porcentaje de pureza 98.0%