Learn More
DL-butionina (S,R)-sulfoximina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10480151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10480151 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10646554 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10480151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 309475000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5072-26-4 | C8H18N2O3S | 222.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5072-26-4
Fórmula molecular C8H18N2O3S
Peso molecular (g/mol) 222.30
Número MDL MFCD00070309
Clave InChI KJQFBVYMGADDTQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo buthionine sulfoximine, dl-buthionine-s,r-sulfoximine, buthionine sulfoxamine, buthione sulfoximine, buthionine-s,r-sulfoximine, 2-amino-4-s-butylsulfonimidoyl butanoic acid, butionine sulfoximine, buthionine sulphoximine, 2-amino-4-butylsulfonimidoyl butanoic acid, butanoic acid, 2-amino-4-s-butylsulfonimidoyl
PubChem CID 21157
ChEBI CHEBI:28714
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4-(butilsulfonimidoil)butanoico
SMILES CCCCS(=N)(=O)CCC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Buthionine (S, R)-sulfoximine
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 215°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
Cantidad 500 mg
Índice Merck 15, 1528
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.31
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo esponjoso