Learn More
Ácido DL-α-bromofenilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11914981 25 g Frasco de vidrio 25 g
11904981 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10102950 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11914981 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107270250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4870-65-9 | C8H7BrO2 | 215.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4870-65-9
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.04
Clave InChI WAKFRZBXTKUFIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-bromophenylacetic acid, bromo phenyl acetic acid, .alpha.-bromophenylacetic acid, bromophenylacetic acid, bromo-phenyl-acetic acid, bromo-phenylacetic acid, dl-.alpha.-bromophenylacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-bromo, phenylbromoacetic acid, bromo phenyl aceticacid
PubChem CID 97919
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-2-fenilacético
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-α-Bromophenylacetic acid
Punto de fusión 82.0°C to 83.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(Br)CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 09,451
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.04
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-alpha-Bromophenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.