Learn More
Ácido DL-Boc-pipecólico, TRC
Código de producto. 30337161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337161 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30337161 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB66195525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Boc-pipecolic Acid
CAS 98303-20-9
Fórmula molecular C11H19NO4
Cantidad 25 g
Sinónimo (±)-1,2-Piperidinedicarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, (±)-N-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic Acid, 1-[tert-Butyloxycarbonyl]-2-piperidinecarboxylic Acid, 1-tert-Butoxycarbonylpiperidine-2-carboxylic Acid, 1-tert-Butyl 1,2-Piperidinedicarboxylate, N-(tert-Butoxycarbonyl)pipecolinic Acid, N-tert-Butoxycarbonylpipecolic Acid, Piperidine-1,2-dicarboxylic Acid 1-tert-Butyl Ester, Piperidine-1,2-dicarboxylic Acid Mono-tert-butyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 229.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1314