Learn More
DL-beta-prolinol, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15443748 1 g 1 g
15453748 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57225.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5082-74-6 | Molecular Formula: C5H11NO | Molecular Weight: 101.15 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua
Notas
Almacenar en un lugar fresco y ventilado. Evite los materiales oxidantes fuertes. Higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5082-74-6
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.15
Número MDL MFCD07773080
Clave InChI QOTUIIJRVXKSJU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-hydroxymethylpyrrolidine, 3-pyrrolidinemethanol, pyrrolidin-3-yl-methanol, pyrrolidine-3-yl-methanol, pyrrolidin-3-yl methanol, 3-pyrrolidinylmethanol, dl-beta-prolinol, rs-3-pyrrolidinemethanol, s-3-hydroxymethyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinemethanol, 3s
PubChem CID 13400657
Nombre IUPAC (pirrolidina-3-il)metanol
SMILES OCC1CCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-beta-Prolinol
Densidad 0.979
Punto de ebullición 165°C to 171°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Beilstein 1420904
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza ≥97%