Learn More
Clorhidrato de DL-beta-prolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493848 250 mg 250 miligramos
15483848 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57365.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 953079-94-2 | C5H10ClNO2 | 151.59 g/mol
It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields. It is used as a key intermediate to prepare two different pyrrolidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermediario orgánico que se utiliza en los campos de los productos agroquímicos, los productos farmacéuticos y los tintes. Se utiliza como intermediario clave para preparar dos pirrolidinas diferentes.
Notas
Guardar lejos del calor y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Manténgalo refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 953079-94-2
Fórmula molecular C5H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 151.59
Número MDL MFCD06801272
Clave InChI OYCLYMMIZJWYJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride, beta-proline hcl, 3-pyrrolidinecarboxylic acid hcl, 3-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride, pubchem16223, beta-proline hydrochloride, ksc494m2f, pyrrolidine-3-carboxylicacidhydrochloride, 3-pyrrolidine carboxylic acid hydrochloride, rs-pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
PubChem CID 44890816
Nombre IUPAC ácido pirrolidina-3-carboxílico; clorhidrato
SMILES C1CNCC1C(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-beta-Proline hydrochloride
Punto de fusión 30°C to 38°C
Cantidad 250 mg
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.59
Porcentaje de pureza 95%