Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de DL-beta-homoprolina, 97 %
Código de producto. 15484367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484367 250 mg 250 miligramos
15474367 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484367 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor H31749.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 71985-79-0 | C6H12ClNO2 | 165.617 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71985-79-0
Fórmula molecular C6H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 165.617
Número MDL MFCD11506301
Clave InChI VQDACVOAOJQTPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrrolidin-2-yl-acetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidin-2-yl acetic acid hydrochloride, pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidineacetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidin-2-yl acetic acid hcl, h-d-beta-hopro-oh.hcl, 2-pyrrolidineacetic acid hcl, dl-beta-homoproline hydrochloride, 2-pyrrolidineacetic acid, hydrochloride, 2-pyrrolidinylacetic acid hydrochloride
PubChem CID 12514707
Nombre IUPAC ácido 2-pirrolidin-2-ilacético;clorhidrato
SMILES C1CC(NC1)CC(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-beta-Homoproline hydrochloride
Punto de fusión 171°C to 174°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.62
Porcentaje de pureza 97%