Learn More
Ácido DL-aspártico, 99+%
Product Code. 10385970 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 Kg
250 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10385970 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10636672 250 g Frasco de plástico 250 g
10721735 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10385970 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 105030050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 617-45-8 | C4H7NO4 | 133,10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 617-45-8
Fórmula molecular C4H7NO4
Peso molecular (g/mol) 133.10
Número MDL MFCD00063083
Clave InChI CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-aspartic acid, 2-aminosuccinic acid, dl-aminosuccinic acid, dl-asparagic acid, aspartic acid, dl, dl-asp-oh, +--aspartic acid, r,s-aspartic acid, h-dl-asp-oh, acid d,l-aspart
PubChem CID 424
ChEBI CHEBI:22660
Nombre IUPAC Ácido 2-aminobutanodioico
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material DL-Aspartic acid
Nombre de nota 99+%
Amonio 500ppm max.
Color Amarillo
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Pérdida por secado 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 483
Rotación específica −0.3° to +0.3° (20°C, 589nm) (c=10, 2 N HCl)
Sulfato 500ppm max.
Índice Merck 10, 853
Transmitancia 95% min. (c=10, 2 N HCl, 430nm) 1cm cell
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.1
Porcentaje de pureza 99.0 to 101.0% (Acid)
Forma física Masa de fusión baja cristalina
Show More Show Less
RU– Solo para uso en investigación