Learn More
Ácido DL-aspártico, 99+%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11393979 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11393979 500 g
11383979 250 g
11303989 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11393979 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210080390
CAS 617-45-8
Fórmula molecular C4H7NO4
Peso molecular (g/mol) 133.10
Número MDL MFCD00063083
Clave InChI CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-aspartic acid, 2-aminosuccinic acid, dl-aminosuccinic acid, dl-asparagic acid, aspartic acid, dl, dl-asp-oh, +--aspartic acid, r,s-aspartic acid, h-dl-asp-oh, acid d,l-aspart
PubChem CID 424
ChEBI CHEBI:22660
Nombre IUPAC Ácido 2-aminobutanodioico
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Aspartic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.1
Forma física cristalino/a/s