Learn More
Thermo Scientific Chemicals ácido DL-aspártico, +98 %
Código de producto. 11410234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410234 100 g 100 g
11420234 500 g 500 g
11430234 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410234 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A13646.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 617-45-8 | C4H7NO4 | 133.10 g/mol
DL-Aspartic acid is used in studies on factors and conditions that enhance semen and sperm quality. Its conjugate base D-aspartate has potential use as a therapeutic agent in the treatment of schizophrenia-related symptoms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido DL-aspártico se utiliza en estudios sobre los factores y condiciones que mejoran la calidad del semen y los espermatozoides. Su base conjugada de D-aspartato tiene un uso potencial como agente terapéutico en el tratamiento de los síntomas relacionados con la esquizofrenia.
Solubilidad
Soluble en agua y ácido clorhídrico. Insoluble en éter y alcohol.
Notas
Mantener en un recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-45-8
Fórmula molecular C4H7NO4
Peso molecular (g/mol) 133.10
Número MDL MFCD00063083
Clave InChI CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-aspartic acid, 2-aminosuccinic acid, dl-aminosuccinic acid, dl-asparagic acid, aspartic acid, dl, dl-asp-oh, +--aspartic acid, r,s-aspartic acid, h-dl-asp-oh, acid d,l-aspart
PubChem CID 424
ChEBI CHEBI:22660
Nombre IUPAC Ácido 2-aminobutanodioico
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material DL-Aspartic acid
Punto de fusión >300°C (decomposition)
Beilstein 774618
Información de solubilidad Soluble in water,and hydrochloric acid. Insoluble in ether,and alcohol.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.1
Porcentaje de pureza ≥98%