Learn More
DL-Aspartico-2,3,3-D3 Ácido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Aspartic-2,3,3-d3 Acid |
| CAS | 14341-75-4 |
| Fórmula molecular | C4 D3 H4 N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (±)-Aspartic Acid-d3, Aminosuccinic Acid-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D |
| SMILES | [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-2,3,3-trideuteriobutanedioico |
| Peso molecular (g/mol) | 136.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0563 |