Learn More
Monohidrato de DL-asparagina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Asparagine hydrate |
| CAS | 69833-18-7 |
| Fórmula molecular | C4 H8 N2 O3 . H2 O |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | DL-Asparagine hydrate, Asparagine, hydrate (1:1), Asparagine, monohydrate (9CI), DL-Asparagine, monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2 |
| SMILES | O.NC(CC(=O)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,4-diamino-4-oxobutanoico;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 150.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0641 |