Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-asparagina monohidrato, 98 %
Código de producto. 11469766
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469766 100 g 100 g
11479766 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469766 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B20273.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69833-18-7 | C4H8N2O3 | 132.12 g/mol
DL-Asparagine monohydrate is used as a pharmaceutical intermediate. It is used to prepare DL-asparaginium nitrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato de DL-asparagina se utiliza como intermediario farmacéutico. Se utiliza para preparar el nitrato de DL-asparaginium.
Solubilidad
Soluble en agua, ácidos y álcalis.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69833-18-7
Fórmula molecular C4H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 132.12
Número MDL MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400
Clave InChI DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparagina
PubChem CID 522362
SMILES NC(CC(N)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Asparagine monohydrate
Punto de fusión ∼220°C (decomposition)
Beilstein 6234992
Información de solubilidad Soluble in water,acids,and alkalis.
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-carbamilbutanoico
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.14 (132.12 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%