Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-asparagina monohidrato, 98 %
Código de producto. 10488910 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10488910 100 g 100 g
10741441 25 g 25 g
10052170 500 g 500 g
10046303 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10488910 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 167121000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3130-87-8 | C4H8N2O3 | 132.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3130-87-8
Fórmula molecular C4H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 132.12
Número MDL MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400
Clave InChI DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparagina
PubChem CID 522362
Nombre IUPAC Ácido 2,4-diamino-4-oxobutanoico;hidrato
SMILES NC(CC(N)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Asparagine monohydrate
Nombre de nota 98%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Beilstein 04, 484
Índice Merck 14, 837
Transmitancia 90% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Agua 10.5 to 13.5% (K.F.)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.14
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo cristalino fino