Learn More
Clorhidrato de dl-arginina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Arginine hydrochloride |
| CAS | 32042-43-6 |
| Fórmula molecular | C6 H14 N4 O2 . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Arginine, hydrochloride (9CI), DL-Arginine, hydrochloride, Arginine hydrochloride (1:?) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H |
| SMILES | Cl.NC(CCCNC(=N)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-5-carbamimidamidopentanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 210.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0884 |