Learn More
Clorhidrato de DL-arginina, 98 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11995531 1 g 1 g
11905541 5 g 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11995531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446020010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32042-43-6
Fórmula molecular C6H14N4O2·ClH
Peso molecular (g/mol) 210.67
Clave InChI KWTQSFXGGICVPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-arginine hydrochloride, 2-amino-5-guanidinopentanoic acid hydrochloride, argininhydrochlorid, dl-arginine hcl, h-dl-arg-oh.xhcl, dl-+/--arginine hydrochloride, 1-hydrochloride arginine, arginine monochloride, h-dl-arg-oh.hcl, wln: muyzm3yzvq &gh
PubChem CID 85880
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-5-(diaminometilidenamino)pentanoico;clorhidrato
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Arginine hydrochloride
Punto de fusión 200.0°C to 203.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 3% max.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102.5%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.67
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo