Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-arginina, 98 %
Código de producto. 11458137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458137 5 g 5 g
11468137 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11458137 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A17520.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7200-25-1 | C6H14N4O2 | 174.204 g/mol
DL-Arginine is used in the synthesis of creatine and polyamines. DL-Arg is used in physicochemical analysis of amino acid complexation dynamics and crystal structure formations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La DL-Arginina se utiliza en la síntesis de la creatina y las poliaminas. La DL-Arginina se utiliza en el análisis físico-químico de la dinámica del complejo de aminoácidos y de las formaciones de la estructura cristalina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7200-25-1
Fórmula molecular C6H14N4O2
Peso molecular (g/mol) 174.204
Número MDL MFCD00063117
Clave InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-arginine, arginin, h-dl-arg-oh, 2-amino-5-carbamimidamidopentanoic acid, 2-amino-5-guanidinopentanoic acid, unii-fl26ntk3ep, dl-arginine, free base, fl26ntk3ep, wln: muyzm3yzvq &gh, arginine, dl
PubChem CID 232
ChEBI CHEBI:29016
Nombre IUPAC ácido 2-amino-5-(diaminometilidenamino)pentanoico
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Arginine
Punto de fusión ∼230°C (decomposition)
Beilstein 1725411
Información de solubilidad Insoluble in water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Arginine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Arginine