Learn More
DL-AP5 Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30381701
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381701 10 mg
30370722 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30381701 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD52536510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1303993-72-7
Fórmula molecular C5H11NNaO5P
Peso molecular (g/mol) 219.11
Sinónimo 5-Phosphono-norvaline Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio (S)-2-amino-5-fosfonopentanoato
SMILES N[C@@H](CCCP(O)(O)=O)C(O[Na])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-AP5 Sodium Salt
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12NO5P.Na/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11;/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11);/q;+1/p-1/t4-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.03