Learn More
DL-Aminoglutetimida. 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484599 25 g 25 g
15464599 1 g 1 g
15474599 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15484599 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62182.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 125-84-8 | C13H16N2O2 | 232.283 g/mol
Aminoglutethimide is used to decrease the production of sex hormones and suppress the growth of tumors that need sex hormones to grow. It blocks the production of steroids derived from cholesterol and is clinically used in the treatment of Cushing's syndrome and metastatic breast cancer. It is also a drug of abuse by body builders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua (2 mg/ml a 20 °C), metanol (50 mg/ml), etanol (7 mg/ml a 25 °C), DMSO (20 mg/ml a 25 °C) y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125-84-8
Fórmula molecular C13H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 232.283
Número MDL MFCD00010122
Clave InChI ROBVIMPUHSLWNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aminoglutethimide, dl-aminoglutethimide, cytadren, orimeten, p-aminoglutethimide, elipten, 3-4-aminophenyl-3-ethylpiperidine-2,6-dione, aminoglutetimida, 3-4-aminophenyl-3-ethyl-2,6-piperidinedione, aminoglutethimidum
PubChem CID 2145
ChEBI CHEBI:2654
Nombre IUPAC 3-(4-aminofenil)-3-etilpiperidina-2,6-diona
SMILES CCC1(CCC(=O)NC1=O)C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Aminoglutethimide
Punto de fusión 152°C to 154°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,440
Información de solubilidad Soluble in water (2mg/ml at 20°C),methanol (50mg/ml),ethanol (7mg/ml at 25°C),DMSO (20mg/ml at 25°C),and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo