Learn More
DL-α -Ácido amino-n-butírico, MP Biomedicals
Código de producto. 11443110 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11443110 25 g
11453110 100 g
11463110 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443110 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210043025
CAS 56-12-2
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.121
Número MDL MFCD00008093
Clave InChI BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
PubChem CID 119
ChEBI CHEBI:16865
Nombre IUPAC Ácido 4-aminobutanoico
SMILES C(CC(=O)O)CN
Specifications
Nombre del producto químico o material DL-Alpha-Amino-n-Butyric Acid
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12