Learn More
Acetato de dl-Alfa-Tocoferol, TRC
Código de producto. 17987144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17987144 10 g 10 g
17979904 50 g 50 g
17917714 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17987144 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT52615510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52225-20-4
Fórmula molecular C31 H52 O3
Peso molecular (g/mol) 472.74
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, acetate, [2R*(4R*,8R*)]-(±)-, 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-, acetate, (2R)-rel- (9CI), (±)-α-Tocopherol acetate, Alfacol, DL-α-Tocopherol acetate, DL-α-Tocopheryl acetate, Detulin, Diluvac Forte, E-Vimin, Ephynal, Eusovit, Evigen, Fertilvit, Gevex, OptoVit E, Rovimix E, Rovimix E 50, Rovimix E 50AS, Rovimix E 50Ads, Rovimix E 50SD, SynAC, Syntopherol acetate, Toco500, Tocopherol acetate, Vitagutt, all-rac-α-Tocopheryl acetate, dl-Vitamin E acetate, dl-α-Tocopherol acetate, dl-α-Tocopheryl acetate, α-Tocopherol acetate, α-Tocopheryl acetate
Nombre IUPAC [(2R)-2,5,7,8-tetrametil-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecil]-3,4-dihidrocromen-6-il] acetato
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)C)c(C)c(C)c2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin E acetate (DL-alpha-Tocopherol acetate)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.3916
Porcentaje de pureza >95%