Learn More
Acetato de DL-alfa tocoferol, 96,8%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11497640 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11497640 5 g
11407650 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497640 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210055905
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
CAS 7695-91-2
Fórmula molecular C31H52O3
Peso molecular (g/mol) 472.754
Clave InChI ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Sinónimo vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
PubChem CID 86472
ChEBI CHEBI:32321
Nombre IUPAC [(2R)-2,5,7,8-tetrametil-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecil]-3,4-dihidrocromen-6-il] acetato
SMILES CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-α-Tocopherol acetate
Color Verde-amarillo
Densidad 0.953g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.80%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.8
Forma física Líquido aceitoso viscoso. Puede solidificarse en el frío