Learn More
DL-alfa-tocoferol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418906 50 g 50 g
11428906 250 g 250 g
11408906 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17039.18
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 10191-41-0 | C29H50O2 | 430.72 g/mol
DL-α-Tocopherol is used as an antioxidant that protects cell membrane lipids from oxidative damage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El DL-α-tocoferol se utiliza como antioxidante que protege los lípidos de las membranas celulares del daño oxidativo.
Solubilidad
Miscible con cloroformo, aceites vegetales, éter, acetona y alcohol. Inmiscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10191-41-0
Fórmula molecular C29H50O2
Peso molecular (g/mol) 430.72
Número MDL MFCD00072051
Clave InChI GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Sinónimo vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
PubChem CID 14985
ChEBI CHEBI:18145
Nombre IUPAC (2R)-2,5,7,8-tetrametil-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecilo]-3,4-dihidrocromen-6-ol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-α-Tocopherol
Punto de fusión 2°C to 4°C
Densidad 0.950 g/mL
Punto de ebullición 200°C to 220°C (0.1 mm)
Temperatura de inflamación 240°C (464°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >97%
Índice de refracción 1.505
Cantidad 50 g
Beilstein 94012
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,10021
Información de solubilidad Miscible with chloroform,vegetable oils, ether,acetone and alcohol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.72
Porcentaje de pureza ≥97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-alpha-Tocopherol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-tri methyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-ol