Learn More
DL-alfa-Metilbencilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10573671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10573671 500 g Frasco de vidrio 500 g
10563481 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10573671 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126395000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Dl-alfa-metilbenzilamina, 99 %, C8H11N, número de CAS-618-36-0, 1-amino-1-feniletano, 1-fenetilamina, 1-feniletano-1-amina, 1-feniletilamina, alfa-aminoetilbenceno, alfa-metilbenzenometanamina, alfa-metilbenzilamina, alfa-feniletilamina, alfa-metilbenzilamina, dl-alfa-metilbenzilamina
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-36-0
Número MDL MFCD00008069
Clave InChI RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylethylamine, alpha-methylbenzylamine, alpha-phenylethylamine, dl-alpha-methylbenzylamine, 1-phenethylamine, alpha-aminoethylbenzene, 1-amino-1-phenylethane, 1-phenylethan-1-amine, a-methylbenzylamine, alpha-methylbenzenemethanamine
PubChem CID 7408
ChEBI CHEBI:670
Nombre IUPAC 1-feniletanamina
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-α-Methylbenzylamine
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -65.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 188.0°C
Temperatura de inflamación 69°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H11N
Fórmula lineal C6H5CH(CH3)NH2
Índice de refracción 1.5250 to 1.5270
Cantidad 500 g
Beilstein 12, 1094
Índice Merck 14, 6026
Gravedad específica 0.94
Información de solubilidad Solubility in water: 4.2% (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most organic solvents
Peso molecular (g/mol) 121.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-a-Methylbenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.