Learn More
Alcohol DL-alfa-(metilaminometil)bencílico, 99 %
Código de producto. 11377985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377985 10 g 10 g
11367985 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377985 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08111.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6589-55-5
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.209
Número MDL MFCD00004506
Clave InChI ZCTYHONEGJTYQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylamino-1-phenylethanol, halostachine, n-methylphenylethanolamine, +--halostachine, 2-methylamino-1-phenylethan-1-ol, +--alpha-methylamino methyl benzenemethanol, alpha-methylamino methyl benzyl alcohol, ethanol, 2-methylamino-1-phenyl, benzyl alcohol, alpha-methylamino methyl-, dl, alpha-methylaminomethyl benzyl alcohol
PubChem CID 913
ChEBI CHEBI:16913
Nombre IUPAC 2-(metilamino)-1-feniletanol
SMILES CNCC(C1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-alpha-(Methylaminomethyl)benzyl alcohol
Punto de fusión 73°C to 76°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1072841
Índice Merck 14,4601
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza 99%