Learn More
Ácido Dl-alfa-lipoico, ≥ 98 % (base seca), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15895168 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15895168 50 g Frasco de plástico 50 g
15885168 25 g Frasco de plástico 25 g
15805178 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15895168 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J18505.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1077-28-7 | C8H14O2S2 | 206.318 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1077-28-7
Fórmula molecular C8H14O2S2
Peso molecular (g/mol) 206.318
Número MDL MFCD00005474
Clave InChI AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-thioctic acid, thioctic acid, alpha-lipoic acid, 5-1,2-dithiolan-3-yl pentanoic acid, dl-alpha-lipoic acid, 1,2-dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-thioctic acid, thioctacid, 6-thioctic acid, alpha lipoic acid
PubChem CID 864
ChEBI CHEBI:16494
Nombre IUPAC Ácido 5-(ditiolano-3-il) pentanoico
SMILES C1CSSC1CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-alpha-Lipoic Acid
Punto de fusión 59°C to 63°C
Punto de ebullición 160°C to 165°C
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Envase Frasco de plástico
Cantidad 50 g
Beilstein 81853
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.33
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino