Learn More
DL-alfa-(Difluorometil)arginina, TRC
Código de producto. 30133004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133004 10 mg 10 miligramos
17908324 5 mg 5 miligramos
17957354 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133004 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44584010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69955-43-7
Fórmula molecular C7 H14 F2 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 224.21
Sinónimo 2-(Difluoromethyl)arginine, alpha-(Difluoromethyl)-DL-arginine, alpha-Difluoromethylarginine, DFMA, RMI 71897;
Nombre IUPAC 2-amino-5-carbamimidido-2-ácido difluorometil-pentanoico
SMILES NC(=N)NCCCC(N)(C(F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-a-(Difluoromethyl)arginine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14F2N4O2/c8-4(9)7(12,5(14)15)2-1-3-13-6(10)11/h4H,1-3,12H2,(H,14,15)(H4,10,11,13)
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.1085