Learn More
Clorhidrato de éster metílico de ácido DL-alfa-amino-2tiofenoacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420658 5 g 5 g
11410658 1 g 1 g
11430658 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25190.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 132289-66-8 | C7H10ClNO2S | 207.67 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132289-66-8
Fórmula molecular C7H10ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 207.67
Número MDL MFCD04039779
Clave InChI NZEQIXANVTXFEP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo methyl 2-amino-2-thiophen-2-yl acetate hydrochloride, dl-alpha-aminothiophene-2-acetic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 24212017
SMILES Cl.COC(=O)C(N)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-alpha-Amino-2-thiopheneacetic acid methyl ester hydrochloride
Punto de fusión ∼180°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC Clorhidrato de metil 2-amino-2-(tiofenol-2-il)acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.67
Porcentaje de pureza 98%