Learn More
DL-alaninol, TRC
Código de producto. 30322961
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322961 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30322961 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62876050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Alaninol
CAS 6168-72-5
Fórmula molecular C3H9NO
Cantidad 50 g
Sinónimo (±)-2-Amino-1-propanol, DL-2-Amino-1-propanol, (RS)-2-Amino-1-propanol(±)-2-Amino-1-propanol, (±)-2-Aminopropanol, (±)-Alaninol, 1-Hydroxy-2-aminopropane, 1-Hydroxyprop-2-ylamine, 1-Hydroxypropan-2-amine1-Methyl-2-hydroxyethylamine, 2-Amino-1-hydroxypropane, 2-Amino-1-propanol2-Amino-2-methylethanol, 2-Aminopropanol, 2-Hydroxy-1-methylethylamine, AlaninolDL-2-Amino-1-propanol, NSC 1360, Propanolamine, [1-(Hydroxymethyl)ethyl]amine, dl-2-Amino-1-propanol, dl-2-Aminopropanol, dl-Alaninol, beta-Aminopropanol, beta-Propanolamine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3
SMILES CC(N)CO
Nombre IUPAC 2-aminopropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 75.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.0684