Learn More
DL-alaninol, TRC
Código de producto. 30323463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30323463 5 g 5 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30323463 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA6287605G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material DL-Alaninol
CAS 6168-72-5
Fórmula molecular C3H9NO
Cantidad 5 g
Sinónimo (±)-2-Amino-1-propanol, DL-2-Amino-1-propanol, (RS)-2-Amino-1-propanol(±)-2-Amino-1-propanol, (±)-2-Aminopropanol, (±)-Alaninol, 1-Hydroxy-2-aminopropane, 1-Hydroxyprop-2-ylamine, 1-Hydroxypropan-2-amine1-Methyl-2-hydroxyethylamine, 2-Amino-1-hydroxypropane, 2-Amino-1-propanol2-Amino-2-methylethanol, 2-Aminopropanol, 2-Hydroxy-1-methylethylamine, AlaninolDL-2-Amino-1-propanol, NSC 1360, Propanolamine, [1-(Hydroxymethyl)ethyl]amine, dl-2-Amino-1-propanol, dl-2-Aminopropanol, dl-Alaninol, beta-Aminopropanol, beta-Propanolamine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3
SMILES CC(N)CO
Nombre IUPAC 2-aminopropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 75.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.0684