Learn More
Éter metílico de dl-alaninol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Alaninol Methyl Ether |
| CAS | 37143-54-7 |
| Fórmula molecular | C4 H11 N O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Ethylamine, 2-methoxy-1-methyl- (7CI), Ethylamine, 2-methoxymethyl- (6CI), 1-Methoxy-2-propanamine, (1-Methoxypropan-2-yl)amine, (±)-1-Methoxy-2-propanamine, (±)-1-Methoxy-2-propylamine, 1-Methoxy-2-aminopropane, 1-Methoxy-2-propylamine, 1-Methoxyisopropylamine, 1-Methyl-2-methoxyethylamine, 2-Amino-1-methoxypropane, 2-Methoxy-1-methylethylamine, DL-Alaninol methyl ether, Methoxyisopropylamine, [1-(Methoxy)propan-2-yl]amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11NO/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3 |
| SMILES | COCC(C)N |
| Nombre IUPAC | 1-metoxipropan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 89.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 89.0841 |