Learn More
DL-Alanina, TRC
Código de producto. 30179142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179142 10 g 10 g
30179396 100 g 100 g
30179139 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179142 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA48140010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 302-72-7
Fórmula molecular C3 H7 N O2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Sinónimo Alanine, DL- (8CI), DL-Alanine, (R,S)-Alanine, (±)-2-Aminopropionic acid, (±)-Alanine, DL-Ala, DL-α-Alanine, DL-α-Aminopropionic acid, NSC 7602, dl-2-Aminopropanoic acid, dl-Alanine
Nombre IUPAC Ácido 2-aminopropanoico
SMILES CC(N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Alanine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.0477