Learn More
DI-alanina, técnica, Fisher Chemical
Código de producto. 10670131 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
10670131 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10670131 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/1160/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Punto de fusión 200°C
CAS 302-72-7
pH 5.5 to 7
Color Blanco
Fórmula molecular C3H7NO2
Envase Jarra para polvos de plástico
Número MDL MFCD00064408
Clave InChI QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(N)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido 2-aminopropanoico
Peso molecular (g/mol) 89.09
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09g/mol
Forma física Polvo