Learn More
Clorhidrato de éster metílico de DL-alanina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454324 5 g 5 g
11464324 25 g 25 g
11474324 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454324 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12599.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13515-97-4 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13515-97-4
Fórmula molecular C4H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 139.58
Número MDL MFCD00035523
Clave InChI IYUKFAFDFHZKPI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, dl-alanine methyl ester hydrochloride, h-dl-ala-ome.hcl, h-dl-ala-ome hydrochloride, dl-alanine methyl ester hcl, methyl l-alaninate hcl, methyl dl-alaninate hcl, methyl dl-alaninate hydrochloride, h-dl-ala-ome hcl, methyl dl-2-aminopropanoate hydrochloride
PubChem CID 2756298
Nombre IUPAC metil 2-aminopropanoato;clorhidrato
SMILES Cl.COC(=O)C(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Alanine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión ∼155°C (decomposition)
Beilstein 3619264
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.58
Sensibilidad Very Hygroscopic
Porcentaje de pureza ≥98%