Learn More
Clorhidrato de éster etílico de DL-alanina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10147080 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10147080 25 g Frasco de vidrio 25 g
10776953 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10147080 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 400430250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-27-6
Fórmula molecular C5H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 153.61
Número MDL MFCD00013018
Clave InChI JCXLZWMDXJFOOI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride, dl-alanine ethyl ester hydrochloride, h-dl-ala-oet.hcl, h-dl-ala-oet hydrochloride, d,l-alanine ethyl ester hydrochloride, h-dl-ala-oet hcl, l-alanine ethyl ester hcl, alanine, ethyl ester, hydrochloride 1:1, alanine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl alaninate hydrochloride
PubChem CID 102560
Nombre IUPAC etilo 2-aminopropanoato; clorhidrato
SMILES Cl.CCOC(=O)C(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Alanine ethyl ester hydrochloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 87.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(NH)2COOC2H5·HCl
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.61
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo granular y granulados
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Alanine ethyl ester hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.