Learn More
Clorhidrato de éster etílico de DL-alanina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333146 5 g 5 g
11343146 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11020.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 617-27-6 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-27-6
Fórmula molecular C5H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 153.61
Número MDL MFCD00013018
Clave InChI JCXLZWMDXJFOOI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride, dl-alanine ethyl ester hydrochloride, h-dl-ala-oet.hcl, h-dl-ala-oet hydrochloride, d,l-alanine ethyl ester hydrochloride, h-dl-ala-oet hcl, l-alanine ethyl ester hcl, alanine, ethyl ester, hydrochloride 1:1, alanine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl alaninate hydrochloride
PubChem CID 102560
Nombre IUPAC etilo 2-aminopropanoato; clorhidrato
SMILES Cl.CCOC(=O)C(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Alanine ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 84°C to 86°C
Beilstein 3654425
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.61
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Alanine ethyl ester hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Alanine ethyl ester hydrochloride