Learn More
DL-alanina, 99%
Código de producto. 10123450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10123450 100 g Frasco de plástico 100 g
10183490 500 g Frasco de plástico 500 g
10647124 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10123450 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159091000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 302-72-7 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 302-72-7
Fórmula molecular C3H7NO2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Número MDL MFCD00064408
Clave InChI QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-alanine, alanine, alanine, dl, dl-alpha-alanine, d,l-alanine, dl-2-aminopropionic acid, r,s-alanine, dl-2-aminopropanoic acid, h-dl-ala-oh, +--alanine
PubChem CID 602
ChEBI CHEBI:16449
Nombre IUPAC Ácido 2-aminopropanoico
SMILES CC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Alanine
Punto de fusión 272.0°C to 275.0°C
Nombre de nota 99%
Amonio 200ppm max.
Arsénico (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 7 (2.5% soln. at 25°C)
Color Blanco
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Otros aminoácidos 0.5% max. (TLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 387
Sulfato 300ppm max.
Índice Merck 15, 197
Transmitancia 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Información de solubilidad Solubility in water: 156g/L in water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and organic solvents, soluble in mineral acids, soluble in ethanol 0.0087g/100g (25°C)
Punto de sublimación >190 °C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales