Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-alanina, 99 %
Código de producto. 11464913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464913 250 g 250 g
11454913 1000 g 1000 g
11474913 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464913 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A12230.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 302-72-7 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
DL-Alanine is used in mixed ligand (chelate) studies with transition metals such as Cu(II), Zn(ll) and Cd(ll). It is a functional component in the alanine cycle which regulates the level of alanine aminotransferases which can be used as a diagnostic tool to predict type II diabetes. It is used as a model reagent for development of amino acid racemic resolution techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La DL-alanina se utiliza en estudios de ligando mixto (quelato) con metales de transición como Cu(II), Zn(ll) y CD(ll). Es un componente funcional en el ciclo de la alanina que regula el nivel de alanina aminotransferasas que se puede utilizar como herramienta de diagnóstico para predecir la diabetes tipo II. Se utiliza como modelo de reactivo para el desarrollo de técnicas de resolución racémica de aminoácidos.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 302-72-7
Fórmula molecular C3H7NO2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Número MDL MFCD00064408
Clave InChI QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-alanine, alanine, alanine, dl, dl-alpha-alanine, d,l-alanine, dl-2-aminopropionic acid, r,s-alanine, dl-2-aminopropanoic acid, h-dl-ala-oh, +--alanine
PubChem CID 602
ChEBI CHEBI:16449
Nombre IUPAC Ácido 2-aminopropanoico
SMILES CC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Alanine
Punto de fusión ∼292°C (decomposition)
Beilstein 635807
Índice Merck 14,204
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Densidad 1.42
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Porcentaje de pureza 99%