Learn More
DL-alanina-2-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Alanine-2-D |
| CAS | 31024-91-6 |
| Fórmula molecular | C3 D H6 N O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Alanine-2-d (9 CI, ACI), DL-Alanine-2-d (ZCI), Alanine-2-d, DL- (8 CI), DL-(α2H)Alanine, 2-Aminopropanoic-2-d acid, DL-Alanine-2-D, DL-[2-2H1]Alanine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i2D |
| SMILES | [2 H]C(C)(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-2-deuteriopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 90.0993 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.054 g/mol |
| Mostrar más |