Learn More
DL-Adrenalina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495279 1 g 1 g
15405289 5 g 5 g
15415289 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15495279 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63005.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Una hormona y un neurotransmisor
A hormone and neurotransmitter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 329-65-7
Fórmula molecular C9H13NO3
Peso molecular (g/mol) 183.207
Número MDL MFCD00063027
Clave InChI UCTWMZQNUQWSLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-adrenaline, racepinephrine, racepinefrine, dl-epinephrine, +--adrenaline, epinephrine racemic, racepinefrina, racepinefrinum, +--epinephrine, 4-1-hydroxy-2-methylamino ethyl benzene-1,2-diol
PubChem CID 838
ChEBI CHEBI:33568
Nombre IUPAC 4-[1-hidroxi-2-(metilamino)etil]benceno-1,2-diol
SMILES CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Adrenaline
Punto de fusión 197°C (decomposition)
Color Blanco
Fórmula lineal (HO)2C6H3CH(CH2NHCH3)OH
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,3619
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.2
Forma física Polvo