Learn More
DL-Adrenalina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495279 1 g 1 g
15405289 5 g 5 g
15415289 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15495279 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63005.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Una hormona y un neurotransmisor
A hormone and neurotransmitter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 329-65-7
Fórmula molecular C9H13NO3
Peso molecular (g/mol) 183.207
Número MDL MFCD00063027
Clave InChI UCTWMZQNUQWSLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-adrenaline, racepinephrine, racepinefrine, dl-epinephrine, +--adrenaline, epinephrine racemic, racepinefrina, racepinefrinum, +--epinephrine, 4-1-hydroxy-2-methylamino ethyl benzene-1,2-diol
PubChem CID 838
ChEBI CHEBI:33568
Nombre IUPAC 4-[1-hidroxi-2-(metilamino)etil]benceno-1,2-diol
SMILES CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material DL-Adrenaline
Punto de fusión 197°C (decomposition)
Color Blanco
Fórmula lineal (HO)2C6H3CH(CH2NHCH3)OH
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,3619
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.2
Forma física Polvo
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.