Learn More
DL-Adrenalina, Mikromol™
Código de producto. 30052523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052523 25 mg 25 miligramos
18061100 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052523 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0614.150025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
DL-Adrenalina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Epinephrine
CAS 329-65-7
Nombres de analitos o componentes DL-Epinephrine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H13 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, (±)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, (±)- (8CI), (±)-Adrenaline, (±)-Epinephrine, 1-(3,4-Dihydroxy)phenyl-2-methylaminoethanol, 2-(Methylamino)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol, DL-Adrenaline, Epirenamine, Racepinefrine, Racepinephrine, dl-Adrenaline, dl-Epinephrine, Dipivefrine Hydrochloride Impurity A, Dipivefrine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3
SMILES CNCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
Nombre IUPAC 4-[1-hidroxi-2-(metilamino)etil]benceno-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 183.2
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183,0895 g/mol