Learn More
Clorhidrato de DL-adrenalina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de DL-adrenalina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Adrenaline Hydrochloride |
| CAS | 329-63-5 |
| Nombres de analitos o componentes | DL-Adrenaline Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H13 N O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (9CI), 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride, (±)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-Adrenaline hydrochloride, (±)-Epinephrine hydrochloride, Asthmanefrin, Vaponefrin, dl-Adrenaline hydrochloride, dl-Epinephrine hydrochloride, DL-Adrenaline hydrochloride, Racepinephrine hydrochloride, (RS)-4-(1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl)benzene-1,2-diol hydrochloride, Dipivefrine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Dipivefrine Impurity A as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCC(O)c1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-[1-hidroxi-2-(metilamino)etil]benceno-1,2-diol;clorhidrato |
| Mostrar más |